Ethyl perfluoro-2,5,8,11,14,17-hexamethyl-3,6,9,12,15,18-hexaoxaeicosanoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC6826-5G
PC6826-1G
PC6826-25G
APOSPC6826-5GEA
11540
CZK
APOSPC6826-5G
APOSPC6826-1G
APOSPC6826-25G
Ethyl perfluoro-2,5,8,11,14,17-hexamethyl-3,6,9,12,15,18-hexaoxaeicosanoate 95%
Ethyl perfluoro-2,5,8,11,14,17-hexamethyl-3,6,9,12,15,18-hexaoxaeicosanoate
Vzorec:
C₂₃H₅F₄₁O₈ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13176613 CAS číslo: 121368-60-3 |