Tisk…
2,3,5-Trifluorochlorobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Chloro-2,3,5-trifluorobenzene
PC6817-1G PC6817-5G
APOSPC6817-1GEA 3970 CZK
APOSPC6817-1G APOSPC6817-5G
2,3,5-Trifluorochlorobenzene 97%
2,3,5-Trifluorochlorobenzene
Vzorec: C₆H₂ClF₃
MW: 166,528 g/mol
Bod varu: 123 °C
Bod tání: –45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070763
CAS číslo: 2367-77-3
UN: 1993
ADR: 3,III