Tisk…
3-Iodo-1,2,4,5-tetrafluorobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6815-1G PC6815-250MG
APOSPC6815-1GEA 15540 CZK
APOSPC6815-1G APOSPC6815-250MG
3-Iodo-1,2,4,5-tetrafluorobenzene 97%
3-Iodo-1,2,4,5-tetrafluorobenzene
Vzorec: C₆HF₄I
Hustota: 2,1 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09763612
CAS číslo: 5243-24-3