Tisk…
1H-Perfluoro(cyclopent-1-ene) 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3,3,4,4,5,5-Heptafluorocyclopent-1-ene
PC6813-1G PC6813-250MG
APOSPC6813-1GEA 9530 CZK
APOSPC6813-1G APOSPC6813-250MG
1H-Perfluoro(cyclopent-1-ene) 97%
1H-Perfluoro(cyclopent-1-ene)
Vzorec: C₅HF₇
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784216
CAS číslo: 1892-03-1