Tisk…
Trisphenyl(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)phosphonium iodide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6805-1G PC6805-5G
APOSPC6805-1GEA 3740 CZK
APOSPC6805-1G APOSPC6805-5G
Trisphenyl(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)phosphonium iodide
Trisphenyl(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)phosphonium iodide
Vzorec: C₂₁H₁₉F₃P·I
MW: 486.249 g/mol
Bod tání: 194…197 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13563128
CAS číslo: 128622-15-1