Tisk…
4-Fluorobenzoic acid N-methylhydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6786-1G PC6786-250MG PC6786-5G
APOSPC6786-1GEA 1910 CZK
APOSPC6786-1G APOSPC6786-250MG APOSPC6786-5G
4-Fluorobenzoic acid N-methylhydrazide
4-Fluorobenzoic acid N-methylhydrazide
Vzorec: C₈H₉FN₂O
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08461627
CAS číslo: 94401-21-5