Tisk…
2-Chloro-3-fluoro-6-nitroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Amino-3-chloro-4-fluoronitrobenzene
PC6781-1G PC6781-5G
APOSPC6781-1GEA 705 CZK
APOSPC6781-1G APOSPC6781-5G
2-Chloro-3-fluoro-6-nitroaniline 97%
2-Chloro-3-fluoro-6-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄ClFN₂O₂
MW: 190,56 g/mol
Bod tání: 127…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09763600
CAS číslo: 948014-34-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III