Tisk…
Phenyl trifluorovinyl ether
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: [(Trifluorovinyl)oxy]benzene
PC6751-1G PC6751-5G
APOSPC6751-1GEA 8140 CZK
APOSPC6751-1G APOSPC6751-5G
Phenyl trifluorovinyl ether
Phenyl trifluorovinyl ether
Vzorec: C₈H₅F₃O
Bod varu: 134…134,5 °C
Hustota: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 36 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10567162
CAS číslo: 772-53-2
UN: 1993
ADR: 3,III