Tisk…

4H-Tetrafluorophenyl methacrylate 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC6744-25G PC6744-5G
APOSPC6744-25GEA 10780 CZK
APOSPC6744-25G APOSPC6744-5G
4H-Tetrafluorophenyl methacrylate 97%
4H-Tetrafluorophenyl methacrylate
Vzorec: C₁₀H₆F₄O₂
Hustota: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00129959
CAS číslo: 101156-31-4

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR