Tisk…
[(S,S)-Ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydroinden-1-yl)]difluorotitanium(IV)
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6741-100MG PC6741-25MG
APOSPC6741-100MGEA 5630 CZK
APOSPC6741-100MG APOSPC6741-25MG
[(S,S)-Ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydroinden-1-yl)]difluorotitanium(IV)
[(S,S)-Ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydroinden-1-yl)]difluorotitanium(IV)
Precatalyst for the highly enantioselective imine hydrosilylation
Vzorec: C₂₀H₂₄F₂Ti
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863622
CAS číslo: 178177-04-3
UN: 1759
ADR: 8,II