Tisk…
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carbonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6733-1G PC6733-250MG
APOSPC6733-1GEA 5790 CZK
APOSPC6733-1G APOSPC6733-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carbonyl chloride 97%
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carbonyl chloride
Vzorec: C₁₁H₁₁ClF₃N₃O
Bod varu: 158 °C (2 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02091616
CAS číslo: 306934-79-2
UN: 1759
ADR: 8,III