Tisk…
1H,1H-Nonadecafluoro-3,6,9-trioxatridecan-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6716-100G PC6716-25G PC6716-5G
APOSPC6716-100GEA 10150 CZK
APOSPC6716-100G APOSPC6716-25G APOSPC6716-5G
1H,1H-Nonadecafluoro-3,6,9-trioxatridecan-1-ol
1H,1H-Nonadecafluoro-3,6,9-trioxatridecan-1-ol
Vzorec: C₁₀H₃F₁₉O₄
Bod varu: 175…176 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094406
CAS číslo: 317817-24-6