Tisk…
5-Fluoro-2-(1H-imidazol-1-yl)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-Amino-4-fluorophenyl)-1H-imidazole
PC6715-1G PC6715-10G PC6715-5G
APOSPC6715-1GEA 2980 CZK
APOSPC6715-1G APOSPC6715-10G APOSPC6715-5G
5-Fluoro-2-(1H-imidazol-1-yl)aniline 97%
5-Fluoro-2-(1H-imidazol-1-yl)aniline
Vzorec: C₉H₈FN₃
MW: 177,178 g/mol
Bod tání: 126…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02180945
CAS číslo: 251649-52-2