Tisk…
Perfluoro(4,4'-diphenoxybiphenyl) 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,4'-Bis(pentafluorophenoxy)octafluorobiphenyl
PC6682-1G PC6682-250MG
APOSPC6682-1GEA 13030 CZK
APOSPC6682-1G APOSPC6682-250MG
Perfluoro(4,4'-diphenoxybiphenyl) 90%
Perfluoro(4,4'-diphenoxybiphenyl)
Vzorec: C₂₄F₁₈O₂
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09763620
CAS číslo: 14055-56-2