2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)bromobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC6679-1G
PC6679-5G
APOSPC6679-1GEA
2960
CZK
APOSPC6679-1G
APOSPC6679-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)bromobenzene 95%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)bromobenzene
Vzorec:
C₈H₆BrF₃O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09942728 CAS číslo: 218610-57-2 |