Tisk…
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6675-1G PC6675-5G
APOSPC6675-1GEA 992 CZK
APOSPC6675-1G APOSPC6675-5G
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene 97%
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene
Vzorec: C₈H₆F₃NO₃
MW: 221,133 g/mol
Bod varu: 70…73 °C (3 mm Hg)
Bod tání: 76…78 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077608
CAS číslo: 62149-35-3