Tisk…
(Z)-1-Bromo-2-fluoroethylene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6672-25G PC6672-5G
APOSPC6672-25GEA 17390 CZK
APOSPC6672-25G APOSPC6672-5G
(Z)-1-Bromo-2-fluoroethylene 97%
(Z)-1-Bromo-2-fluoroethylene
Vzorec: C₂H₂BrF
Bod varu: 36 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20543004
CAS číslo: 2366-31-6
UN: 1993
ADR: 3,III