Tisk…
3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol hydrochloride 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6662-1G PC6662-250MG
APOSPC6662-1GEA 4070 CZK
APOSPC6662-1G APOSPC6662-250MG
3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol hydrochloride 97+%
3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol hydrochloride
Vzorec: C₃H₆F₃NO·ClH
Bod tání: 154…155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784296
CAS číslo: 3832-24-4