Tisk…
5,5,5-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pent-3-en-2-one 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6653-1G PC6653-5G
APOSPC6653-1GEA 6750 CZK
APOSPC6653-1G APOSPC6653-5G
5,5,5-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pent-3-en-2-one 97+%
5,5,5-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pent-3-en-2-one
Vzorec: C₆H₄F₆O
Bod varu: 68 °C (135 mm Hg)
Hustota: 1,4102 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 59 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09763630
CAS číslo: 1422-36-2
UN: 1993
ADR: 3,III