Tisk…
1-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)-1-hydroxypropane, α-Ethyl-4-fluorobenzyl alcohol
PC6642-1G PC6642-5G
APOSPC6642-1GEA 3580 CZK
APOSPC6642-1G APOSPC6642-5G
1-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol
1-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol
Vzorec: C₉H₁₁FO
Bod varu: 116 °C (17 mm Hg)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021912
CAS číslo: 701-47-3