Tisk…
2,2,2-Trifluoroethoxybenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC6627-5G PC6627-1G
APOSPC6627-5GEA 12960 CZK
APOSPC6627-5G APOSPC6627-1G
2,2,2-Trifluoroethoxybenzene 95%
2,2,2-Trifluoroethoxybenzene
Vzorec: C₈H₇F₃O
Bod varu: 55…58 °C (10 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13193045
CAS číslo: 17351-95-0