Tisk…
(2S)-2-Fluoropropan-1-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6609-1G PC6609-250MG
APOSPC6609-1GEA 35380 CZK
APOSPC6609-1G APOSPC6609-250MG
(2S)-2-Fluoropropan-1-ol 97%
(2S)-2-Fluoropropan-1-ol
Vzorec: C₃H₇FO
MW: 78,085 g/mol
Bod varu: 115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13176609
CAS číslo: 877822-87-2
UN: 1987
ADR: 3,III