(2R)-2-Fluoropropan-1-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2R)-2-Fluoro-1-hydroxypropane
PC6608-1G
PC6608-250MG
APOSPC6608-1GEA
35380
CZK
APOSPC6608-1G
APOSPC6608-250MG
(2R)-2-Fluoropropan-1-ol 97%
(2R)-2-Fluoropropan-1-ol
Vzorec:
C₃H₇FO Bod varu: 115 °C Hustota: 1 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09763597 CAS číslo: 876747-18-1 UN: 1987 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...