Tisk…
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC6607-1G PC6607-250MG
APOSPC6607-1GEA 6950 CZK
APOSPC6607-1G APOSPC6607-250MG
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Vzorec: C₇H₅ClF₃N₃O₂
Bod tání: 139…141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00119559
CAS číslo: 306935-07-9