Tisk…
1H,1H-Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecan-1-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1H,1H-Tricosafluoro(2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecan-1-ol), 2-{1,1,2,3,3,3-Hexafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propoxy]propoxy}-2,3,3,3-tetrafluoropropan-1-ol
PC6603-5G
APOSPC6603-5GEA 4300 CZK
APOSPC6603-5G
1H,1H-Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecan-1-ol 97%
1H,1H-Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecan-1-ol
Vzorec: C₁₂H₃F₂₃O₄
MW: 648,113 g/mol
Bod varu: 70 °C (1 mm Hg)
Hustota: 1,7595 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00069091
CAS číslo: 14620-81-6