Tisk…
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6589-1G PC6589-250MG PC6589-5G
APOSPC6589-1GEA 5960 CZK
APOSPC6589-1G APOSPC6589-250MG APOSPC6589-5G
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoyl chloride 95%
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₂BrCl₂FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236590
CAS číslo: 203302-93-6
UN: 3265
ADR: 8,II