Tisk…
Sodium perfluoropropanoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Pentafluoropropionic acid sodium salt, Sodium pentafluoropropionate
PC6540-100G PC6540-25G
APOSPC6540-100GEA 10350 CZK
APOSPC6540-100G APOSPC6540-25G
Sodium perfluoropropanoate 98%
Sodium perfluoropropanoate
Vzorec: C₃F₅O₂·Na
MW: 186,013 g/mol
Bod tání: 226…229 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066167
CAS číslo: 378-77-8
EINECS: 206-830-1