Tisk…
Perfluoro-4-methoxybutanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6491-1G PC6491-5G PC6491-250MG
APOSPC6491-1GEA 4140 CZK
APOSPC6491-1G APOSPC6491-5G APOSPC6491-250MG
Perfluoro-4-methoxybutanoic acid
Perfluoro-4-methoxybutanoic acid
Vzorec: C₅HF₉O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784238
CAS číslo: 863090-89-5
UN: 3265
ADR: 8,III