Tisk…
2,6-Dihydroxy-3H,3H,5H,5H-perfluoro-2,6-dimethylheptan-4-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Bis(trifluoromethyl)-2,6-dihydroxy-1,1,1,7,7,7-hexafluoroheptan-4-one
PC6486-1G PC6486-5G
APOSPC6486-1GEA 5000 CZK
APOSPC6486-1G APOSPC6486-5G
2,6-Dihydroxy-3H,3H,5H,5H-perfluoro-2,6-dimethylheptan-4-one 97%
2,6-Dihydroxy-3H,3H,5H,5H-perfluoro-2,6-dimethylheptan-4-one
Vzorec: C₉H₆F₁₂O₃
MW: 390,123 g/mol
Bod tání: 74…75 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01723705
CAS číslo: 10487-11-3