Tisk…
2H,2H,3H,3H-Perfluorononanoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6454-1G PC6454-5G
APOSPC6454-1GEA 3870 CZK
APOSPC6454-1G APOSPC6454-5G
2H,2H,3H,3H-Perfluorononanoic acid 97%
2H,2H,3H,3H-Perfluorononanoic acid
Vzorec: C₉H₅F₁₃O₂
Bod varu: 117…119 °C (10 mm Hg)
Bod tání: 62…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077579
CAS číslo: 27854-30-4
UN: 3261
ADR: 8,III