Tisk…
Ethyl 3-hydroxy-3-methyl-4,4,4-trifluorobutanoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 3-hydroxy-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate
PC6444-5G PC6444-1G
APOSPC6444-5GEA 8700 CZK
APOSPC6444-5G APOSPC6444-1G
Ethyl 3-hydroxy-3-methyl-4,4,4-trifluorobutanoate 97%
Ethyl 3-hydroxy-3-methyl-4,4,4-trifluorobutanoate
Vzorec: C₇H₁₁F₃O₃
Bod varu: 176 °C
Hustota: 1,221 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07784252
CAS číslo: 649-67-2