Tisk…
5-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-tetrazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6442-1G PC6442-500MG
APOSPC6442-1GEA 0 CZK
APOSPC6442-1G APOSPC6442-500MG
5-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-tetrazole 97%
5-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-tetrazole
Vzorec: C₇H₄F₃N₅
Bod tání: 218…222 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00205782
CAS číslo: 175334-70-0