Tisk…
(2Z)-2,4,4,4-Tetrafluorobut-2-en-1-ol 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2Z)-1-Hydroxy-2,4,4,4-tetrafluorobut-2-ene
PC6428-1G PC6428-250MG
APOSPC6428-1GEA 9530 CZK
APOSPC6428-1G APOSPC6428-250MG
(2Z)-2,4,4,4-Tetrafluorobut-2-en-1-ol 97+%
(2Z)-2,4,4,4-Tetrafluorobut-2-en-1-ol
Vzorec: C₄H₄F₄O
MW: 144,068 g/mol
Bod varu: 76…78 °C (28 mm Hg)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07784255
CAS číslo: 91600-37-2
UN: 1993
ADR: 3,III