Tisk…
3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutyric acid, 3-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)propanoic acid
PC6418-1G PC6418-5G
APOSPC6418-1GEA 3740 CZK
APOSPC6418-1G APOSPC6418-5G
3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid 97+%
3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid
Vzorec: C₄H₅F₃O₃
MW: 158,076 g/mol
Bod tání: 78…79 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00088012
CAS číslo: 86884-21-1
UN: 3261
ADR: 8,III