8-Iodoperfluoro-6-oxaoctanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
5-(2-Iodo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentanoic acid
PC6407-1G
PC6407-5G
PC6407-250MG
APOSPC6407-1GEA
11540
CZK
APOSPC6407-1G
APOSPC6407-5G
APOSPC6407-250MG
8-Iodoperfluoro-6-oxaoctanoic acid
8-Iodoperfluoro-6-oxaoctanoic acid
Vzorec:
C₇HF₁₂IO₃ Bod varu: 97 °C (4 mm Hg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09763625 CAS číslo: 948014-44-6 UN: 3265 ADR: 8,III |