Tisk…
4-Chloro-1,1,1,3,3-pentafluorobutane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6399-25G PC6399-5G
APOSPC6399-25GEA 41660 CZK
APOSPC6399-25G APOSPC6399-5G
4-Chloro-1,1,1,3,3-pentafluorobutane 97%
4-Chloro-1,1,1,3,3-pentafluorobutane
Vzorec: C₄H₄ClF₅
Bod varu: 78 °C (760 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784191
CAS číslo: 70566-48-2