Tisk…
4-Fluoro-3-methoxybenzaldoxime
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6396-1G PC6396-5G
APOSPC6396-1GEA 2480 CZK
APOSPC6396-1G APOSPC6396-5G
4-Fluoro-3-methoxybenzaldoxime
4-Fluoro-3-methoxybenzaldoxime
Vzorec: C₈H₈FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412435
CAS číslo: 886762-52-3