Tisk…
4,4,4-Trifluorobutan-2-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Hydroxy-1,1,1-trifluorobutane
PC6395-1G
APOSPC6395-1GEA 8570 CZK
APOSPC6395-1G
4,4,4-Trifluorobutan-2-ol 97%
4,4,4-Trifluorobutan-2-ol
Vzorec: C₄H₇F₃O
MW: 128,093 g/mol
Bod varu: 96…98 °C
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784221
CAS číslo: 101054-93-7
UN: 1987
ADR: 3,III