3,5-Difluoro-4-methoxybenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC6394-5G
PC6394-1G
APOSPC6394-5GEA
34720
CZK
APOSPC6394-5G
APOSPC6394-1G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzamide
3,5-Difluoro-4-methoxybenzamide
Vzorec:
C₈H₇F₂NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03095190 CAS číslo: 343-79-3 |