Tisk…
3,5-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6393-1G PC6393-5G
APOSPC6393-1GEA 1620 CZK
APOSPC6393-1G APOSPC6393-5G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride 98%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₅ClF₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115913
CAS číslo: 501701-43-5
UN: 1760
ADR: 8,III