Tisk…
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC6391-5G PC6391-1G
APOSPC6391-5GEA 5130 CZK
APOSPC6391-5G APOSPC6391-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₃
MW: 254.59 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660286
CAS číslo: 886502-42-7