Tisk…
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC6388-1G PC6388-250MG
APOSPC6388-1GEA 4100 CZK
APOSPC6388-1G APOSPC6388-250MG
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₉F₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660288
CAS číslo: 886502-52-9