4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC6388-1G
PC6388-250MG
APOSPC6388-1GEA
4100
CZK
APOSPC6388-1G
APOSPC6388-250MG
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec:
C₉H₉F₃O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06660288 CAS číslo: 886502-52-9 |