Tisk…
2-Fluoro-4-formylbenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6386-1G PC6386-5G PC6386-10G
APOSPC6386-1GEA 4140 CZK
APOSPC6386-1G APOSPC6386-5G APOSPC6386-10G
2-Fluoro-4-formylbenzoic acid 97%
2-Fluoro-4-formylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₅FO₃
Bod tání: 216 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12026481
CAS číslo: 604000-97-7