Tisk…
2'-Fluoro-5'-iodoacetophenone 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-Fluoro-5-iodophenyl)ethan-1-one, 1-(2-Fluoro-5-iodophenyl)ethanone
PC6378-1G PC6378-5G
APOSPC6378-1GEA 1870 CZK
APOSPC6378-1G APOSPC6378-5G
2'-Fluoro-5'-iodoacetophenone 99%
2'-Fluoro-5'-iodoacetophenone
Vzorec: C₈H₆FIO
MW: 264.036 g/mol
Bod tání: 46…46.5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12026480
CAS číslo: 1159512-66-9