Tisk…
2-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6376-1G PC6376-250MG PC6376-5G
APOSPC6376-1GEA 1370 CZK
APOSPC6376-1G APOSPC6376-250MG APOSPC6376-5G
2-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
2-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆FIO
Bod tání: 42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06202824
CAS číslo: 438050-27-2