Tisk…
3-[(3-Fluorophenyl)amino]propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC6367-1G PC6367-5G
APOSPC6367-1GEA 3540 CZK
APOSPC6367-1G APOSPC6367-5G
3-[(3-Fluorophenyl)amino]propanoic acid
3-[(3-Fluorophenyl)amino]propanoic acid
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784303
CAS číslo: 885275-89-8