2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
[2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl]methylamine
PC6357-1G
PC6357-250MG
PC6357-100MG
APOSPC6357-1GEA
10420
CZK
APOSPC6357-1G
APOSPC6357-250MG
APOSPC6357-100MG
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec:
C₈H₇F₄NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12026479 CAS číslo: 1159512-65-8 UN: 2735 ADR: 8,III |