2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC6352-1G
PC6352-5G
APOSPC6352-1GEA
7940
CZK
APOSPC6352-1G
APOSPC6352-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Vzorec:
C₉H₆F₄O₃ Bod tání: 81…83 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12026476 CAS číslo: 1159512-61-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...