Tisk…
[5-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC6338-1G PC6338-500MG
APOSPC6338-1GEA 33400 CZK
APOSPC6338-1G APOSPC6338-500MG
[5-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[5-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Vzorec: C₁₂H₁₀ClF₃N₂O₃S
Bod tání: 103…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00172660
CAS číslo: 318469-34-0